Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rätt att förstå säkerhetstvättflaskor med GHS-märkning (Globally Harmonized System)
GREENER_CHOICE
Product Code. 15393358
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Stängningsfärg:
Grön
Gult
Naturlig
Vitt
Kemisk etikett:
Avjoniserat vatten
Destillerat vatten
Etanol
Isopropylalkohol
Metanol
Natriumhypoklorit
missing translation for 'unitSize'
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Stängningsfärg Kemisk etikett unitSize
15393358 Gult Isopropylalkohol Paket med 6
15343368 Naturlig Avjoniserat vatten Paket med 6
15323368 Naturlig Destillerat vatten Paket med 6
15363358 Grön Metanol Paket med 6
15333358 Vitt Etanol Paket med 6
15333368 Vitt Natriumhypoklorit Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
VARNING: Handtvätt LDPE-tvättflaskor med milt, icke-slipande rengöringsmedel. Följ med sköljning i kranvatten och slutsköljning i destillerat eller avjoniserat vatten. Använd inte slipande rengöringsmedel eller skursvampar för att undvika att repa plasten eller skriva ut. Autoklavera INTE LDPE-tvättflaskor.
Product Code. 15393358 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 24280504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    668.18 SEK
    573.11 SEK / Paket med 6
    Save 95.07 SEK
    14% Av
I lager
Add to basket
Add to basket
VARNING: Handtvätt LDPE-tvättflaskor med milt, icke-slipande rengöringsmedel. Följ med sköljning i kranvatten och slutsköljning i destillerat eller avjoniserat vatten. Använd inte slipande rengöringsmedel eller skursvampar för att undvika att repa plasten eller skriva ut. Autoklavera INTE LDPE-tvättflaskor.
Förhindra kemikalieolyckor i labbet med dessa tvättflaskor. Flaskorna är märkta enligt det globala harmoniserade systemet (GHS).
Förhindra kemikalieolyckor i labbet med Nalgene™ Rätt att förstå LDPE-tvättflaskor. Flaskorna är förmärkta med kemisk identifiering och säker hanteringsinformation enligt specifikationerna för det globala harmoniserade systemet (GHS) som är tillämpliga på sekundära laboratoriebehållare. Tvättflaskor är redo att användas när du överför vanliga laboratoriekemikalier från tillverkarnas behållare. Självventilerande tvättflaskor eliminerar risken för självdispensering av flaskor.
  • Flaskorna är gjorda av hög kvalitet Nalgene material för låg extraherbar och lång livslängd i labbet
  • Tryckt med kemikaliesäkerhetsinformation för 100 % GHS (Globally Harmonized System). Inga andra systemmärkningar används på flaskorna, vilket eliminerar förvirring
  • Färgkodad för enkel kemikalie identifiering på ett ögonkast
  • Dispenseringsmunstycken är noggrant gjutna för att leverera en rak ström för precisionsdispensering och säkerhet
  • Ventilerad för att förhindra självdispensering
  • Designad för att spridas genom toppen med en stängning och skaft gjuten i ett stycke för enhetlig läckagesäker service
Garanti: Med förbehåll för Thermo Fisher Scientific standard begränsad garanti. Se thermoscientific.com eller kontakta din säljare för detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Naturlig
Beskrivning Med skaft och dragrör
Material LDPE
nr per ärende 24
Antal per förpackning 6
Stängningsfärg Gult
Examen Nej
Certifikat och efterlevnad Överensstämmer med GHS-märkningsriktlinjer
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Cylindrisk
Produkttyp Säkerhetstvättflaska
Kemisk etikett Isopropylalkohol
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras