Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Mason Jars med förslutning
Beskrivning
Överför vätskor i labbet eller fältet med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Mason Jars med förslutning. Halsen på 70 mm på dessa flaskor passar olika blandare, såväl som fixturer och förslutningar med Mason burkgängor. Tillverkad av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för tillförlitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Dessa splittersäkra burkar är en värdefull tillgång för laboratoriesäkerhetsprogram.
- 70mm neck designed to fit fixtures or closures with Mason Jar threads or with Osterizer™ or other blenders with the same threads
- Wide mouth is easy to fill or sample
- Autoclavable
Includes:
- Polypropylene screw closures
- Replacement closures may be ordered separately (Cat. No. 712154-0700)
Notes:
- Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
- Mason jars are not liquid leakproof. Not recommended for liquid transport
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16 oz. |
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 61 mm |
| För användning med (applikation) | Fluid Transfer Closure DS2153-0700 |
| Material | PPCO |
| nr per ärende | 24 |
| Antal per förpackning | 6 |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Visa mer |