Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sfärisk-botten polykarbonatcentrifugflaska
Beskrivning
Idealiska för cellinsamling, pelletering och proteinrening i stora volymer, Thermo Scientific™ Nalgene™ passar sfäriska polykarbonatcentrifugflaskor perfekt med Thermo Scientific™ Fiberlite™ kolfiberrotorer. Dessa transparenta flaskor är gjutna av transparent polykarbonat och har utmärkta mekaniska styrkeegenskaper. Den sfäriska bottendesignen underlättar pelletbildning och återvinning.
- Gjuten av transparent polykarbonat för enkel visualisering av prover
- Sfärisk bottendesign underlättar pelletbildning och återvinning
- För att fungera korrekt måste flaskor fyllas till 80 % av den totala kapaciteten
- För användning i standardrotorer rekommenderas användning av Nalgene den sfäriska bottenadaptern DS3124-0010
- För centrifugering av biologiska och kemiska prover vid låg till medelhög hastighet
- Autoklaverbar; Upprepad autoklavering förkortar livslängden på PC-centrifugflaskan
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Polykarbonatflaska med PP-förslutning |
| Material | Polykarbonat |
| nr per ärende | 36 |
| Antal per förpackning | 4 |
| Nominell kapacitet | 250 mL |
| Graderad | Nej |
| Max. Tvinga | 27,500 x g |
| Höjd (metrisk) | 140.0 mm |
| Visa mer |