Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga bärnstensfärgade PETG-medieflaskor med förslutning: icke-sterila, krympförpackade brickor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Product Code. 10049442
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
38-430 mm
Unit Size:
Paket med 200
Paket med 280
Paket med 96
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10049442 30 mL 20 mm Paket med 280
10059442 60 mL 24 mm Paket med 200
10581265 125 mL 38-430 mm Paket med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10049442 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 3220210030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6315.00 SEK
    6207.66 SEK / Paket med 280
    Save 107.34 SEK
    1% Av
I lager
Add to basket
Add to basket
Förvara ljuskänsliga medier, buffertar och sera säkert i dessa fyrkantiga, bärnstensfärgade PETG-flaskor.
Thermo Scientific™ Nalgene Fyrkantiga bärnstensfärgade PETG-mediaflaskor inkluderar HDPE-förslutningar. Genomskinliga bärnstensflaskor möts USP ljusbeständiga krav och är idealiska för media, buffertar och sera.
  • Tungväggig, splittrad och hållbar
  • Utrymmesbesparande fyrkantig design
  • Gjuten i examen
  • Icke-steril, icke-pyrogen, icke-cytotoxisk
  • Läcksäker† , med droppsäker halsfinish och ingjuten halsring
  • PETG ger utmärkt gasbarriär, med transparens och minskad permeabilitet för CO 2 och O 2
  • Bärnstensfärgad flaska och förslutning ger skydd för ljuskänsliga reagenser
Beställningsinformation:
Produkterna krympförpackas i brickor och packas sedan i dubbla PE-fodrade kartonger för renrumstillämpningar.
Rekommenderas för:
För förvaring och transport av ljuskänsliga flytande media, buffertar och sera
Anmärkning:
†Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Bärnsten
Diameter (engelska) 1,5 tum
Diameter (engelska) Innerhals 0,55 tum.
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
Material PETG
nr per ärende 280
Antal per förpackning 40
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad PETG-mediaflaskor och HDPE-förslutningsmaterial uppfyller gällande biologiska teststandarder inklusive USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 64 mm
Produkttyp Medieflaska
Höjd (engelska) 2,5 tum
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek 20 mm
Diameter (metrisk) 38 mm