Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga bärnstensfärgade PETG-medieflaskor med förslutning: icke-sterila, krympförpackade brickor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10059442
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 280
Paket med 96
Produktkod. 10059442
Brand: Thermo Scientific™ 3220210060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Add to basket
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Förvara ljuskänsliga medier, buffertar och sera säkert i dessa fyrkantiga, bärnstensfärgade PETG-flaskor.
Thermo Scientific™ Nalgene Fyrkantiga bärnstensfärgade PETG-mediaflaskor inkluderar HDPE-förslutningar. Genomskinliga bärnstensflaskor möts USP ljusbeständiga krav och är idealiska för media, buffertar och sera.
  • Tungväggig, splittrad och hållbar
  • Utrymmesbesparande fyrkantig design
  • Gjuten i examen
  • Icke-steril, icke-pyrogen, icke-cytotoxisk
  • Läcksäker† , med droppsäker halsfinish och ingjuten halsring
  • PETG ger utmärkt gasbarriär, med transparens och minskad permeabilitet för CO 2 och O 2
  • Bärnstensfärgad flaska och förslutning ger skydd för ljuskänsliga reagenser
Beställningsinformation:
Produkterna krympförpackas i brickor och packas sedan i dubbla PE-fodrade kartonger för renrumstillämpningar.
Rekommenderas för:
För förvaring och transport av ljuskänsliga flytande media, buffertar och sera
Anmärkning:
†Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Färg Bärnsten
Diameter (engelska) 1,6 tum.
Diameter (engelska) Innerhals 0,71 tum.
Diameter (metrisk) Innerhals 18 mm
Material PETG
nr per ärende 200
Antal per förpackning 40
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad PETG-mediaflaskor och HDPE-förslutningsmaterial uppfyller gällande biologiska teststandarder inklusive USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 82 mm
Produkttyp Medieflaska
Höjd (engelska) 3,2 tum.
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek 24 mm
Diameter (metrisk) 41 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis