Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga bärnstensfärgade PETG-medieflaskor med förslutning: icke-sterila, krympförpackade brickor
Beskrivning
Thermo Scientific™ Nalgene Fyrkantiga bärnstensfärgade PETG-mediaflaskor inkluderar HDPE-förslutningar. Genomskinliga bärnstensflaskor möts USP ljusbeständiga krav och är idealiska för media, buffertar och sera.
- Tungväggig, splittrad och hållbar
- Utrymmesbesparande fyrkantig design
- Gjuten i examen
- Icke-steril, icke-pyrogen, icke-cytotoxisk
- Läcksäker† , med droppsäker halsfinish och ingjuten halsring
- PETG ger utmärkt gasbarriär, med transparens och minskad permeabilitet för CO 2 och O 2
- Bärnstensfärgad flaska och förslutning ger skydd för ljuskänsliga reagenser
Beställningsinformation:
Produkterna krympförpackas i brickor och packas sedan i dubbla PE-fodrade kartonger för renrumstillämpningar.
Rekommenderas för:
För förvaring och transport av ljuskänsliga flytande media, buffertar och sera
Anmärkning:
†Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelska) | 4,2 oz. |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (engelska) | 2,1 tum |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,1 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 28 mm |
| Material | PETG |
| nr per ärende | 96 |
| Antal per förpackning | 24 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |