Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga HDPE graderade flaskor med förslutning: Bulk Pack
Beskrivning
Spara utrymme med kemikalie- och brottsäker Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga HDPE-graderade flaskor med förslutning. Dessa genomskinliga flaskor ger synliga vätskenivåer och ingjutna graderingar för enkel mätning. Fyrkantiga flaskor med polypropenförslutning har platsbesparande design och droppsäkra halsar för bekväm dispensering.
- Naturlig polyeten med hög densitet
- Naturlig skruvförslutning av polypropen
- Får inte autoklaveras
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är bulkförpackade i separata polypåsar i samma kartong.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Graderad fyrkantig flaska |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 28 mm |
| Inkluderar | Ingjutna graderingar |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 250 |
| Antal per förpackning | 250 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |