Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga HDPE-flaskor med smal mun med förslutning
Beskrivning
Spara utrymme med Thermo Scientific™ Nalgene™ fyrkantiga smala HDPE-flaskor med stängning. HDPE-flaskor är de mest kemiskt och brytresistenta av alla Nalgene fyrkantiga flaskor, men är ändå prisvärda ekonomiskt för en mängd olika laboratorieändamål. De tillverkas endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låg lakbarhet och extraktionsbarhet. Denna produkt är ACT märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade och hållbara köpbeslut.
Funktioner
- Fyrkantiga sidor ger god användning av utrymmet och ett lätt grepp
- Lock ger läckageskydd† utan användning av en liner som kan skrynkla, orsaka läckor eller kontaminera dina reagenser
- Examinerad för enkel utdelning
- Läckagesäkra† när de används med Nalgene stängningar
- Kan användas till -100 °C (-148 °F)
- Får inte autoklaveras
- Deltar i My Green Labs Label-program ACT för ansvarstagande, konsekvens och transparens (ACT) kring utvärdering av produkthållbarhet
- Flaska och kartong är lätt återvinningsbara i de flesta samhällen
- Tillverkade av giftfria material
Innehåller:
Läckagesäkra† proppropenskruvlock
Anmärkning:
Nalgene LDPE, HDPE, PP och PMP behållare kan användas för långtidsförvaring, men direkt UV-exponering bör undvikas.
Återvinningsinformation:
Nalgene återanvändbara HDPE-flaskor är designade för att hålla i många år under typiska laboratorieförhållanden. Men som med alla hållbara produkter måste de tas ur bruk och bytas ut så småningom. Nalgene HDPE-flaskor och deras förpackningar är lätt återvinningsbara. Vänligen återvinn korrugatkartonger och LDPE-påsar där dina Nalgene flaskor är förpackade. Och när produktens livslängd är slut, tvätta och återvinn dina Nalgene HDPE-flaskor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 2 oz., 60 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Fyrkantig flaska med smal mun |
| Diameter (engelska) | 1,6 tum. |
| Diameter (engelska) Innerhals | 0,7 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 18 mm |
| Inkluderar | Läckagesäkra skruvförslutningar av polypropen |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 72 |
| Visa mer |
† Termen läckagesäker gäller Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Flask-/flask-/trattstängningssystem med stängningar mindre än 100 mm, efter att de fyllts med vatten, inverterade, tål lufttryck på 2 psig i 2 minuter och inget vatten läcker ut; b) Flask-/tratt-/flaskstängningssystem större än 100 mm efter att de fyllts med vatten, omvänt i 15 minuter, och inget vatten läcker ut. Observera: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och stängningar under de planerade användningsområdena. Thermo Scientific Nalgene produkter är läckagesäkra vid omgivningstemperatur och tryck när de används med sina Nalgene stängningar.