Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga HDPE-flaskor med smal mun med förslutning
Produktkod. 10637711
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 10637711
Brand: Thermo Scientific™ 20180500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Spara utrymme med dessa fyrkantiga HDPE-flaskor med smal mun som är kemiskt och brottbeständiga, samt ekonomiskt prissatta för ett brett utbud av labbanvändningar.
Spara utrymme med Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga HDPE-flaskor med smal mun med förslutning. HDPE-flaskor är de mest kemiskt och brottsäkra av alla Nalgene fyrkantiga flaskor, men är ändå ekonomiskt prissatta för ett brett utbud av labbanvändningar. De är endast gjorda av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för tillförlitligt låga lakningsbara och extraherbara material. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
Features:
  • Square sides allow for good use of space and an easy grip
  • Caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
  • Graduated for easy dispensing
  • Leakproof†
  • Can be used to -100°C (-148°F)
  • Not autoclavable
  • Participates in My Green Labs' ACT Label program
Includes:
Leakproof† Polypropylene Screw Caps
Note:
Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 mL
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Translucent
Beskrivning Narrow-Mouth Square Bottle
Diameter (engelska) 2.9 in.
Diameter (engelska) Innerhals 1.1 in.
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Inkluderar Leakproof polypropylene screw closures
Material HDPE
nr per ärende 48
Antal per förpackning 12
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Natural, translucent
Examen Yes
Certifikat och efterlevnad USP Class VI; FDA - 21 CFR
Förslutning ingår Yes
Graderad Yes
Mun Narrow
Form Square
ACT-etikett Yes
Höjd (metrisk) 178 mm
Produkttyp Narrow Mouth Bottle
Bredd (engelska) 2.93 in.
Höjd (engelska) 6.9 in.
Stängningsmaterial Polypropylene
Stängningsstorlek 38-430 mm
Diameter (metrisk) 74 mm
Förslutningstyp Screw Cap
Genom förslutningsdispenseringen No
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.