Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga HDPE-flaskor med smal mun med förslutning
Produktkod. 10647711
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
38-430
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10647711 1 L 38-430 Paket med 6
10451181 30 mL 20 mm Paket med 12
10567112 60 mL 24 mm Paket med 12
10004710 125 mL 38-430 Paket med 12
10064740 250 mL 38-430 Paket med 12
10637711 500 mL 38-430 Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10647711 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20181000
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Spara utrymme med dessa fyrkantiga HDPE-flaskor med smal mun som är kemiskt och brottbeständiga, samt ekonomiskt prissatta för ett brett utbud av labbanvändningar.
Spara utrymme med Thermo Scientific™ Nalgene™ fyrkantiga smala HDPE-flaskor med stängning. HDPE-flaskor är de mest kemiskt och brytresistenta av alla Nalgene fyrkantiga flaskor, men är ändå prisvärda ekonomiskt för en mängd olika laboratorieändamål. De tillverkas endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låg lakbarhet och extraktionsbarhet. Denna produkt är ACT märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade och hållbara köpbeslut.
Funktioner
  • Fyrkantiga sidor ger god användning av utrymmet och ett lätt grepp
  • Lock ger läckageskydd† utan användning av en liner som kan skrynkla, orsaka läckor eller kontaminera dina reagenser
  • Examinerad för enkel utdelning
  • Läckagesäkra† när de används med Nalgene stängningar
  • Kan användas till -100 °C (-148 °F)
  • Får inte autoklaveras
  • Deltar i My Green Labs Label-program ACT för ansvarstagande, konsekvens och transparens (ACT) kring utvärdering av produkthållbarhet
  • Flaska och kartong är lätt återvinningsbara i de flesta samhällen
  • Tillverkade av giftfria material
Innehåller:
Läckagesäkra† proppropenskruvlock
Anmärkning:
Nalgene LDPE, HDPE, PP och PMP behållare kan användas för långtidsförvaring, men direkt UV-exponering bör undvikas.
Återvinningsinformation:
Nalgene återanvändbara HDPE-flaskor är designade för att hålla i många år under typiska laboratorieförhållanden. Men som med alla hållbara produkter måste de tas ur bruk och bytas ut så småningom. Nalgene HDPE-flaskor och deras förpackningar är lätt återvinningsbara. Vänligen återvinn korrugatkartonger och LDPE-påsar där dina Nalgene flaskor är förpackade. Och när produktens livslängd är slut, tvätta och återvinn dina Nalgene HDPE-flaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1 L
Färg Genomskinligt
Beskrivning Fyrkantig flaska med smal mun
Diameter (engelska) 3,7 tum
Diameter (engelska) Innerhals 1,1 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Inkluderar Läckagesäkra skruvförslutningar av polypropen
Material HDPE
nr per ärende 24
Antal per förpackning 6
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Examen Ja
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
ACT-etikett Ja
Höjd (metrisk) 218 mm
Bredd (engelska) 3,9 tum.
Höjd (engelska) 8,6 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-430
Diameter (metrisk) 92 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Form Fyrkantig
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, FDA - 21 CFR
Produkttyp Fyrkantig flaska med smal mun
Visa mer Visa mindre
† Termen läckagesäker gäller Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Flask-/flask-/trattstängningssystem med stängningar mindre än 100 mm, efter att de fyllts med vatten, inverterade, tål lufttryck på 2 psig i 2 minuter och inget vatten läcker ut; b) Flask-/tratt-/flaskstängningssystem större än 100 mm efter att de fyllts med vatten, omvänt i 15 minuter, och inget vatten läcker ut. Observera: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och stängningar under de planerade användningsområdena. Thermo Scientific Nalgene produkter är läckagesäkra vid omgivningstemperatur och tryck när de används med sina Nalgene stängningar.