Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga HDPE-flaskor med smal mun med förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521955
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 10451181
Brand: Thermo Scientific™ 20180030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara utrymme med dessa fyrkantiga HDPE-flaskor med smal mun som är kemiskt och brottbeständiga, samt ekonomiskt prissatta för ett brett utbud av labbanvändningar.
Spara utrymme med Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga HDPE-flaskor med smal mun med förslutning. HDPE-flaskor är de mest kemiskt och brottsäkra av alla Nalgene fyrkantiga flaskor, men är ändå ekonomiskt prissatta för ett brett utbud av labbanvändningar. De är endast gjorda av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för tillförlitligt låga lakningsbara och extraherbara material. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
Features:
  • Square sides allow for good use of space and an easy grip
  • Caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
  • Graduated for easy dispensing
  • Leakproof†
  • Can be used to -100°C (-148°F)
  • Not autoclavable
  • Participates in My Green Labs' ACT Label program
Includes:
Leakproof† Polypropylene Screw Caps
Note:
Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Fyrkantig flaska med smal mun
Diameter (engelska) 1,5 tum
Diameter (engelska) Innerhals 0,5 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
Inkluderar Läckagesäkra skruvförslutningar av polypropen
Material HDPE
nr per ärende 72
Antal per förpackning 12
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Examen Ja
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI; FDA - 21 CFR
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
ACT-etikett Ja
Höjd (metrisk) 64 mm
Produkttyp Fyrkantig flaska med smal mun
Bredd (engelska) 1,52 tum.
Höjd (engelska) 2,5 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20 mm
Diameter (metrisk) 38 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.