Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PPCO-flaskor med smal mun med förslutning
Produktkod. 10546732
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10546732 250 mL 38-430 mm Paket med 12
11784294 30 mL 20 mm Paket med 12
10044870 60 mL 24 mm Paket med 12
10054870 125 mL 38-430 mm Paket med 12
10370811 500 mL 38-430 mm Paket med 12
10617521 1 L 38-430 mm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10546732 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20160250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    568.00 SEK
    504.47 SEK / Paket med 12
    Save 63.53 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Mät och dispensera enkelt med dessa genomskinliga, fyrkantiga PPCO-flaskor med smal öppning, med munnar bredare än konventionella flaskor med smal öppning.
Mät och dispensera enkelt med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PPCO-flaskor med smal mun med förslutning, med munnar bredare än konventionella flaskor med smal mun. Dessa polypropensampolymerflaskor är graderade, autoklaverbara upprepade gånger, genomskinliga och resistenta mot alkoholer och baser. De är endast gjorda av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för tillförlitligt låga lakningsbara och extraherbara material.
Funktioner:
  • Fyrkantiga sidor ger god användning av utrymmet och ett lätt grepp
  • Examinerad för enkelhets utdelning
  • Lockfria lock ger det ultimata läckagesäkra† skyddet utan användning av en liner som kan skrynkla, orsaka läckage eller kontaminera dina reagenser
  • Autoklavbar/Läckagesäker†
  • Genomskinliga flaskor ger synlig vätskenivå
  • Användbar mellan 0° och 135 °C (32° och 275 °F)
Innehåller:
  • Läcksäkra† proppropenskruvlock
Anmärkning:
Ta bort korken eller koppla loss gängorna helt innan autoklavering. Flaskhalsdesignen skyddas av US Trademark Reg. No. 2857283. Fyrkantig flaska med bågformad axeldesign skyddas av US Trademark Reg. No. 2857279.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Genomskinligt
Beskrivning Fyrkantig flaska med smal mun
Diameter (engelska) 2,4 tum
Diameter (engelska) Innerhals 1,1 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Inkluderar Läckagesäkra skruvförslutningar av polypropen
Material PPCO
nr per ärende 72
Antal per förpackning 12
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Examen Ja
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 146 mm
Bredd (engelska) 2,41 tum
Höjd (engelska) 5,7 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-430 mm
Diameter (metrisk) 61 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Form Fyrkantig
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI; FDA - 21 CFR
Produkttyp Fyrkantig flaska med smal mun
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.