Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PPCO-flaskor med smal mun med förslutning
Beskrivning
Mät och dispensera enkelt med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PPCO-flaskor med smal mun med förslutning, med munnar bredare än konventionella flaskor med smal mun. Dessa polypropensampolymerflaskor är graderade, autoklaverbara upprepade gånger, genomskinliga och resistenta mot alkoholer och baser. De är endast gjorda av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för tillförlitligt låga lakningsbara och extraherbara material.
- Fyrkantiga sidor ger god användning av utrymmet och ett lätt grepp
- Examinerad för enkelhets utdelning
- Lockfria lock ger det ultimata läckagesäkra† skyddet utan användning av en liner som kan skrynkla, orsaka läckage eller kontaminera dina reagenser
- Autoklavbar/Läckagesäker†
- Genomskinliga flaskor ger synlig vätskenivå
- Användbar mellan 0° och 135 °C (32° och 275 °F)
Innehåller:
- Läcksäkra† proppropenskruvlock
Anmärkning:
Ta bort korken eller koppla loss gängorna helt innan autoklavering. Flaskhalsdesignen skyddas av US Trademark Reg. No. 2857283. Fyrkantig flaska med bågformad axeldesign skyddas av US Trademark Reg. No. 2857279.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Fyrkantig flaska med smal mun |
| Diameter (engelska) | 3,7 tum |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,1 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 28 mm |
| Inkluderar | Läckagesäkra skruvförslutningar av polypropen |
| Material | PPCO |
| nr per ärende | 24 |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.