Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PPCO-flaskor med smal mun med förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11784294
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
11784294 30 mL 20 mm Paket med 12
10044870 60 mL 24 mm Paket med 12
10054870 125 mL 38-430 mm Paket med 12
10546732 250 mL 38-430 mm Paket med 12
10370811 500 mL 38-430 mm Paket med 12
10617521 1 L 38-430 mm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11784294 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20160030
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät och dispensera enkelt med dessa genomskinliga, fyrkantiga PPCO-flaskor med smal öppning, med munnar bredare än konventionella flaskor med smal öppning.
Mät och dispensera enkelt med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PPCO-flaskor med smal mun med förslutning, med munnar bredare än konventionella flaskor med smal mun. Dessa polypropensampolymerflaskor är graderade, autoklaverbara upprepade gånger, genomskinliga och resistenta mot alkoholer och baser. De är endast gjorda av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för tillförlitligt låga lakningsbara och extraherbara material.
Features:
  • Square sides allow for good use of space and an easy grip
  • Graduated for ease of dispensing
  • Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
  • Autoclavable/Leakproof†
  • Translucent bottles provide visible liquid level
  • Useful between 0° and 135°C (32° and 275°F)
Includes:
  • Leakproof† polypropylene screw caps
Note:
Remove cap or completely disengage threads before autoclaving. Bottle neck design is protected by US Trademark Reg. No. 2857283. Square bottle with arched shoulders design is protected by US Trademark Reg. No. 2857279.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Fyrkantig flaska med smal mun
Diameter (engelska) 1,5 tum
Diameter (engelska) Innerhals 0,5 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
Inkluderar Läckagesäkra skruvförslutningar av polypropen
Material PPCO
nr per ärende 72
Antal per förpackning 12
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Examen Ja
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI; FDA - 21 CFR
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 64 mm
Produkttyp Fyrkantig flaska med smal mun
Bredd (engelska) 1,52 tum.
Höjd (engelska) 2,5 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20 mm
Diameter (metrisk) 38 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.