Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga naturliga PPCO graderade flaskor med förslutning: Bulk Pack
Beskrivning
Mät enkelt innehållet med ingjutna graderingar på Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga naturliga PPCO graderade flaskor med förslutning. Dessa genomskinliga polypropensampolymerflaskor ger synliga vätskenivåer och har en platsbesparande fyrkantig design.
- Naturlig skruvförslutning av polypropen
- Droppsäker halsfinish för bekväm dispensering
- Autoklaveringsbar
- Resistent mot syror, alkoholer och baser
- Temperaturområde 0° till 135 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 2 oz., 60 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Graderad fyrkantig flaska |
| Diameter (engelska) | 1,6 tum. |
| Diameter (engelska) Innerhals | 0,71 tum. |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 18 mm |
| Material | PPCO |
| nr per ärende | 1000 |
| Antal per förpackning | 1000 |
| Visa mer |