Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga naturliga PPCO graderade flaskor med förslutning: Bulk Pack
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10552035
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
24 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 50
Product Code. 10552035
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 3120160500
Only null left
Add to basket
Add to basket
Mät enkelt innehållet med ingjutna graderingar på dessa fyrkantiga, naturliga PPCO-flaskor med förslutning.
Mät enkelt innehållet med ingjutna graderingar på Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga naturliga PPCO graderade flaskor med förslutning. Dessa genomskinliga polypropensampolymerflaskor ger synliga vätskenivåer och har en platsbesparande fyrkantig design.
  • Naturlig skruvförslutning av polypropen
  • Droppsäker halsfinish för bekväm dispensering
  • Autoklaveringsbar
  • Resistent mot syror, alkoholer och baser
  • Temperaturområde 0° till 135 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Graderad fyrkantig flaska
Diameter (engelska) 2,9 tum.
Diameter (engelska) Innerhals 1,10 tum.
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Material PPCO
nr per ärende 125
Antal per förpackning 125
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Examen Ingjutna graderingar
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 177 mm
Produkttyp Graderad fyrkantig flaska
Bredd (engelska) 2,93 tum.
Höjd (engelska) 6,97 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-430 mm
Diameter (metrisk) 74 mm kvadrat
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej