Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkant PET Medieflaskor med förslutning: Sterila, krympförpackade brickor
Produktkod. 15431964
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
650 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 60
Paket med 96
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15431964 1 L Paket med 24
15488084 125 mL Paket med 96
10572225 250 mL Paket med 60
15485683 650 mL Paket med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15431964 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 8420401000
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillhandahåller utmärkta gasbarriäregenskaper för lagring och frakt av flytande media, buffertar och sera med dessa fyrkantiga flaskor.
Tillhandahåller utmärkta gasbarriäregenskaper för lagring och transport av flytande media, buffertar och sera med Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkant PET Medieflaskor med förslutning. Dessa lätta flaskor är splittringssäkra, sterila och kommer i en platsbesparande fyrkantig design.
Funktioner
  • Polyetentereftalat med naturlig högdensitetspolyetenförslutning
  • Gjuten i graderingar och halsring för användning med manipuleringssäkra krympärmar
  • Gamma bestrålat till 10 -6 Sterility Assurance Level (SAL)
  • Icke-pyrogena och icke-cytotoxiska
  • Transparens och minskad permeabilitet för CO 2 och O 2
  • Flaskan och förslutningsmaterialet är fritt från djur (ADCF )
  • Läcksäker†
Beställningsinformation:
Produkterna är förpackade i krympförpackningar. Brickor är dubbla polypåsar inuti huvudkartongen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
Färg Klart
Beskrivning Nalgene 1000 ml PET Fyrkantig mediaflaska med naturlig HDPE-förslutning, steril, tillverkad i EU
Diameter (engelska) 3,6 tum
Diameter (engelska) Innerhals 1,1 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Material PET
nr per ärende 24
Antal per förpackning 12
Sterilitet Sterila
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 213 mm
Höjd (engelska) 8,4 tum
Stängningsstorlek 38-430 mm
Diameter (metrisk) 92 mm
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.
Form Fyrkantig
Certifikat och efterlevnad PET Medieflaskor och HDPE-förslutningsmaterial uppfyller gällande biologiska teststandarder inklusive USP Klass VI, USP < 661> , Europeiska farmakopén för onormal toxicitet
Produkttyp Medieflaska
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.