Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkant PET Medieflaskor med förslutning: Sterila, krympförpackade brickor
Tillhandahåller utmärkta gasbarriäregenskaper för lagring och frakt av flytande media, buffertar och sera med dessa fyrkantiga flaskor.
Brand: Thermo Scientific™ 842040-0650
2170.49 SEK valid until 2025-12-20
Use promo code "24125" to get your promotional price.
Beskrivning
Tillhandahåller utmärkta gasbarriäregenskaper för lagring och transport av flytande media, buffertar och sera med Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkant PET Medieflaskor med förslutning. Dessa lätta flaskor är splittringssäkra, sterila och kommer i en platsbesparande fyrkantig design.
Funktioner- Polyetentereftalat med naturlig högdensitetspolyetenförslutning
- Gjuten i graderingar och halsring för användning med manipuleringssäkra krympärmar
- Gamma bestrålat till 10 -6 Sterility Assurance Level (SAL)
- Icke-pyrogena och icke-cytotoxiska
- Transparens och minskad permeabilitet för CO 2 och O 2
- Flaskan och förslutningsmaterialet är fritt från djur (ADCF )
- Läcksäker†
Beställningsinformation:
Produkterna är förpackade i krympförpackningar. Brickor är dubbla polypåsar inuti huvudkartongen.
Specifikationer
| 650 mL | |
| Klart | |
| 2,99 tum. | |
| 28 mm | |
| 48 | |
| Sterila | |
| Ja | |
| Smal | |
| 173 mm | |
| 6,8 tum | |
| 76 mm |
| 22 oz. | |
| Nalgene 650 ml PET Fyrkantig mediaflaska med naturlig HDPE-förslutning, steril, tillverkad i EU | |
| 1,1 tum | |
| PET | |
| 24 | |
| PET Medieflaskor och HDPE-förslutningsmaterial uppfyller gällande biologiska teststandarder inklusive USP Klass VI, USP < 661> , Europeiska farmakopén för onormal toxicitet | |
| Ja | |
| Fyrkantig | |
| Medieflaska | |
| 38-430 mm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.