Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkant PET Medieflaskor utan förslutning: Sterila, krympförpackade brickor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10069202
Kapacitet (metrisk):
125 mL
650 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 96
Produktkod. 10069202
Brand: Thermo Scientific™ 3420440650
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa sterila flaskor med ingjutna graderingar och flaskor med halsringar är designade för användning i påfyllningslinjer och är lätta och sprickbeständiga.
Thermo Scientific™ Nalgene Fyrkant PET Medieflaskor är sterila, lätta och sprickbeständiga. De är designade för användning i fyllningslinjer. Förslutningar säljs separat.
Funktioner
  • Sterila flaskor med ingjutna gradering och halsring
  • Icke-cytotoxisk, icke-hemolytisk och icke-pyrogen
  • Visa utmärkta gasbarriäregenskaper
  • Gamma bestrålade till
    10-6
    Sterility Assurance Level (SAL)
  • Tillverkad av ADC (Animal Derived Component) fritt material
  • Flaskorna är förpackade utan förslutning - beställ separat 342151-0384
Anmärkning:
Flaskorna testas under varje tillverkningskörning för att säkerställa täthet† prestanda. Lämplig för flygfrakt. †Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 650 mL
Kapacitet (engelska) 22 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,99 tum.
Diameter (engelska) Innerhals 1,1 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Material PET
nr per ärende 48
Antal per förpackning 24
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad Möt aktuella biologiska teststandarder inklusive USP Klass VI, USP 661,1.
Förslutning ingår Nej
Graderad Ja
Mun Smal
Form Fyrkantig
Lämplig för ändamålet Sterila
Höjd (metrisk) 173 mm
Produkttyp Medieflaska
Höjd (engelska) 6,8 tum
Stängningsstorlek 38-430 mm
Diameter (metrisk) 76 mm