Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkant PET Medieflaskor utan förslutning: Sterila, krympförpackade brickor
Beskrivning
Thermo Scientific™ Nalgene Fyrkant PET Medieflaskor är sterila, lätta och sprickbeständiga. De är designade för användning i fyllningslinjer. Förslutningar säljs separat.
- Sterila flaskor med ingjutna gradering och halsring
- Icke-cytotoxisk, icke-hemolytisk och icke-pyrogen
- Visa utmärkta gasbarriäregenskaper
- Gamma bestrålade till
10-6
Sterility Assurance Level (SAL) - Tillverkad av ADC (Animal Derived Component) fritt material
- Flaskorna är förpackade utan förslutning - beställ separat 342151-0384
Anmärkning:
Flaskorna testas under varje tillverkningskörning för att säkerställa täthet† prestanda. Lämplig för flygfrakt. †Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Kapacitet (engelska) | 33,8 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 3,6 tum |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,1 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 28 mm |
| Material | PET |
| nr per ärende | 24 |
| Antal per förpackning | 12 |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |