Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkant PET Medieflaskor utan förslutning: Sterila, krympförpackade brickor
Codice prodotto. 15415895
Cambia vista
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
125 mL
650 mL
1 L
Dimensione della confezione:
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 96
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kapacitet (metrisk) Dimensione della confezione
15415895 125 mL Paket med 96
10292473 125 mL Paket med 96
10069202 650 mL Paket med 48
10212913 1 L Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15415895 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 8420440125
Beräknad leverans: 21-04-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Dessa sterila flaskor med ingjutna graderingar och flaskor med halsringar är designade för användning i påfyllningslinjer och är lätta och sprickbeständiga.
Thermo Scientific™ Nalgene Fyrkant PET Medieflaskor är sterila, lätta och sprickbeständiga. De är designade för användning i fyllningslinjer. Förslutningar säljs separat.
  • Sterila flaskor med ingjutna gradering och halsring
  • Icke-cytotoxisk, icke-hemolytisk och icke-pyrogen
  • Visa utmärkta gasbarriäregenskaper
  • Gamma bestrålat till 10-6 Sterility Assurance Level (SAL)
  • Tillverkad av ADCF (Animal Derived Component Free) material
  • Flaskorna är förpackade utan förslutning - beställ separat 342151-0384
Anmärkning:
Flaskorna testas under varje tillverkningskörning för att säkerställa täthet† prestanda. Lämplig för flygfrakt. †Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Beskrivning Nalgene 125 ml PET Fyrkantig mediaflaska utan förslutning, steril, tillverkad i EU
Diameter (engelska) 2,04 tum.
Diameter (engelska) Innerhals 1,1 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Material PET
nr per ärende 96
Antal per förpackning 24
Sterilitet Sterila
Förslutning ingår Nej
Graderad Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 104 mm
Höjd (engelska) 4,09 tum.
Stängningsstorlek 38-430 mm
Diameter (metrisk) 52 mm
Kapacitet (engelska) 4,2 oz.
Form Fyrkantig
Certifikat och efterlevnad Möt aktuella biologiska teststandarder inklusive USP Klass VI, USP 661, European Pharmacopeia for Abnormal Toxicity (modifierad).
Produkttyp Medieflaska
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.