Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square PETG Platinum Certified Clean Media Bottle
Beskrivning
Produkterna är idealiska för förvaring och provtagning av aktiva farmaceutiska ingredienser och bulkintermediärer. De är också väl lämpade för beredning och inneslutning av buffertar, kulturer eller långvarig lagring av pH-känsliga vätskor såsom odlingsmedier. Certifierad och lot-till-lot-testad för att innehålla mindre än 1/3 av de tillåtna partiklarna enligt USP < 788> för att begränsa potentiell partikelförorening. Sterila, färdiga att använda produkter med en sterilitetssäkringsnivå på 10 -6 inuti behållaren/förslutningen, inklusive två värmeförseglade sterila barriärer för att skydda produkten före användning.
- Eliminerar kostsamma tvätt-, depyrogenerings- och autoklaveringssteg
- Tillverkad av slitstark, brottsäker polyetentereftalatsampolyester, glykolmodifierad (PETG)
- Värmekrympband runt stängning och hals för manipuleringssäker tätning
- Läckagesäkra flaskor och HDPE-förslutningar tillhandahålls
- Idealisk för förvaring och provtagning av aktiva farmaceutiska ingredienser och bulkintermediärer
- Även väl lämpad för beredning och inneslutning av buffertar, kulturer eller långvarig lagring av pH-känsliga vätskor såsom odlingsmedia.
- Stöds av omfattande valideringsdokumentation
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 2,9 tum. |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,10 tum. |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 28 mm |
| För användning med (applikation) | Media-/buffertberedning , Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport , Valideringstestning, Läkemedelssubstans, Läkemedelsprodukt |
| Höjd (metrisk) med stängning | 177 mm |
| Material | PETG |
| nr per ärende | 70/Cs. |
| Visa mer |