Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square PETG Platinum Certified Clean Media Bottle
Produktkod. 16440611
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 70
Produktkod. 16440611
Brand: Thermo Scientific™ CEN20192000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square PETG Media Bottles är certifierade sterila, icke-pyrogena och idealiska för förvaring och provtagning av aktiva farmaceutiska ingredienser och bulkintermediärer.
Produkterna är idealiska för förvaring och provtagning av aktiva farmaceutiska ingredienser och bulkintermediärer. De är också väl lämpade för beredning och inneslutning av buffertar, kulturer eller långvarig lagring av pH-känsliga vätskor såsom odlingsmedier. Certifierad och lot-till-lot-testad för att innehålla mindre än 1/3 av de tillåtna partiklarna enligt USP < 788> för att begränsa potentiell partikelförorening. Sterila, färdiga att använda produkter med en sterilitetssäkringsnivå på 10 -6 inuti behållaren/förslutningen, inklusive två värmeförseglade sterila barriärer för att skydda produkten före användning.
  • Eliminerar kostsamma tvätt-, depyrogenerings- och autoklaveringssteg
  • Tillverkad av slitstark, brottsäker polyetentereftalatsampolyester, glykolmodifierad (PETG)
  • Värmekrympband runt stängning och hals för manipuleringssäker tätning
  • Läckagesäkra flaskor och HDPE-förslutningar tillhandahålls
  • Idealisk för förvaring och provtagning av aktiva farmaceutiska ingredienser och bulkintermediärer
  • Även väl lämpad för beredning och inneslutning av buffertar, kulturer eller långvarig lagring av pH-känsliga vätskor såsom odlingsmedia.
  • Stöds av omfattande valideringsdokumentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 L
Kapacitet (engelska) 64 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 4,6 tum.
Diameter (engelska) Innerhals 1,50 tum.
Diameter (metrisk) Innerhals 39 mm
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport ​, Valideringstestning, Läkemedelssubstans, Läkemedelsprodukt
Höjd (metrisk) med stängning 271 mm
Material PETG
nr per ärende 20/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Kvantitet Fall av 20
Sterilitet Sterila
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till 70 °C
Vikt (engelska) 14.5 lb.
Låg partiklar <1/3 USP < 788> (Ultra låga partiklar)
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI-kompatibel, certifierad strålningsstabiliserad (SAL 10 -6 )
Mun Smal
Höjd (metrisk) 271 mm
Produkttyp Medieflaska
Bredd (engelska) 19,75 tum.
Höjd (engelska) 10,67 tum.
Stängningsstorlek 53B
Diameter (metrisk) 116 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Arbetsflödessteg Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation