Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Ultra-Partikelflaskor
Produktkod. 16480601
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 70
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
16480601 30 mL Paket med 70
16490601 60 mL -
16400611 125 mL -
16410611 250 mL -
16420611 500 mL -
16430611 1 L -
16440611 2 L Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 16480601 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CEN20190030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9060.00 SEK
    8136.91 SEK / Paket med 70
    Save 923.09 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-11-2026
PETG Ultra-Low Particulate Square Media Bottles är designade för de mest kritiska tillämpningarna Nalgene och är platinacertifierade för att innehålla mindre än en tredjedel av de USP <788 > partikelgränserna. Med exceptionellt låga partiklar och endotoxiner sätter de standarden för biologisk och farmaceutisk tillverkning i senare tillämpningar.
Produkterna är idealiska för förvaring och provtagning av aktiva farmaceutiska ingredienser och bulkintermediärer. De är också väl lämpade för beredning och inneslutning av buffertar, kulturer eller långvarig lagring av pH-känsliga vätskor såsom odlingsmedier. Certifierad och lot-till-lot-testad för att innehålla mindre än 1/3 av de tillåtna partiklarna enligt USP < 788> för att begränsa potentiell partikelförorening. Sterila, färdiga att använda produkter med en sterilitetssäkringsnivå på 10 -6 inuti behållaren/förslutningen, inklusive två värmeförseglade sterila barriärer för att skydda produkten före användning.
  • Eliminerar kostsamma tvätt-, depyrogenerings- och autoklaveringssteg
  • Tillverkad av slitstark, brottsäker polyetentereftalatsampolyester, glykolmodifierad (PETG)
  • Värmekrympband runt stängning och hals för manipuleringssäker tätning
  • Läckagesäkra flaskor och HDPE-förslutningar tillhandahålls
  • Idealisk för förvaring och provtagning av aktiva farmaceutiska ingredienser och bulkintermediärer
  • Även väl lämpad för beredning och inneslutning av buffertar, kulturer eller långvarig lagring av pH-känsliga vätskor såsom odlingsmedia.
  • Stöds av omfattande valideringsdokumentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 1,5 tum
Diameter (engelska) Innerhals 0,55 tum.
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport ​, Valideringstestning, Läkemedelssubstans, Läkemedelsprodukt
Höjd (metrisk) med stängning 64 mm
Material PETG
nr per ärende 70/Cs.
Antal per förpackning 7/Pk.
Sterilitet Sterila
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till 70 °C
Vikt (engelska) 3.2 lb.
Låg partiklar <1/3 USP < 788> (Ultra låga partiklar)
Förslutning ingår Yes
Mun Smal
Höjd (metrisk) 64 mm
Bredd (engelska) 6,9 tum.
Höjd (engelska) 2,52 tum.
Stängningsstorlek 20 mm
Diameter (metrisk) 38 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Arbetsflödessteg Nedströms validering, nedströms mellanlagring och transport. Transport av bulkläkemedelsprodukter/substanser
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI-kompatibel, certifierad strålningsstabiliserad (SAL 10 -6 )
Disponibel Single-use
Produkttyp Medieflaska