Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PETG-medieflaskor med förslutning: icke-sterila, krympförpackade brickor
Beskrivning
Paketera och skicka flytande media, buffertar och sera med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG fyrkantiga mediaflaskor med förslutning. Tungväggiga, hållbara flaskor erbjuder utmärkta gasbarriäregenskaper och är speciellt utformade för att lagra media och sera.
- Tungväggig och hållbar
- Splittringsbeständig
- Ger utmärkta gasbarriäregenskaper
- I krympplastbrickor
- Gjuten i examen
- Klara flaskor för enkel identifiering av innehållet
- Icke steril
- Läcksäker†
Anmärkning:
†Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | 500mL, 38-430 stängning, bricka pack |
| Diameter (engelska) | 2,9 tum. |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,1 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 28 mm |
| För användning med (applikation) | Lagring av media och sera |
| Material | PETG |
| nr per ärende | 40 |
| Antal per förpackning | 20 |
| Visa mer |