Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PETG-medieflaskor med förslutning: icke-sterila, krympförpackade brickor
BIOPHARMA
Produktkod. 10384333
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Stängningsstorlek:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
53B
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 200
Paket med 24
Paket med 280
Paket med 40
Paket med 60
Paket med 96
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10384333 125 mL 38-430 mm Paket med 96
10561075 30 mL 20-415 mm Paket med 280
10304293 60 mL 24-415 mm Paket med 200
10140463 250 mL 38-430 mm Paket med 60
10262953 500 mL 38-430 mm Paket med 40
10622634 1 L 38-430 mm Paket med 24
10222813 2 L 53B Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10384333 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3220200125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2630.00 SEK
    2576.12 SEK / Paket med 96
    Save 53.88 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Paketera och skicka flytande medier, buffertar och sera med dessa fyrkantiga, tunga, hållbara flaskor som erbjuder utmärkta gasbarriäregenskaper.
Paketera och skicka flytande media, buffertar och sera med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG fyrkantiga mediaflaskor med förslutning. Tungväggiga, hållbara flaskor erbjuder utmärkta gasbarriäregenskaper och är speciellt utformade för att lagra media och sera.
  • Tungväggig och hållbar
  • Splittringsbeständig
  • Ger utmärkta gasbarriäregenskaper
  • I krympplastbrickor
  • Gjuten i examen
  • Klara flaskor för enkel identifiering av innehållet
  • Icke steril
  • Läcksäker†
Anmärkning:
†Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Färg Klart
Beskrivning 125mL, 38-430 stängning, bricka pack
Diameter (engelska) 2,12 tum.
Diameter (engelska) Innerhals 1,1 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
För användning med (applikation) Lagring av media och sera
Material PETG
nr per ärende 96
Antal per förpackning 24
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 110 mm
Höjd (engelska) 4,3 tum
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek 38-430 mm
Diameter (metrisk) 54 mm
Kapacitet (engelska) 4,2 oz.
Form Fyrkantig
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, FDA-överensstämmelse 21 CFR
Produkttyp Medieflaska
Visa mer Visa mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.