Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PETG-medieflaskor med förslutning: icke-sterila, krympförpackade brickor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10561075
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Stängningsstorlek:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
53B
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 200
Paket med 24
Paket med 280
Paket med 40
Paket med 60
Paket med 96
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10561075 30 mL 20-415 mm Paket med 280
10304293 60 mL 24-415 mm Paket med 200
10384333 125 mL 38-430 mm Paket med 96
10140463 250 mL 38-430 mm Paket med 60
10262953 500 mL 38-430 mm Paket med 40
10622634 1 L 38-430 mm Paket med 24
10222813 2 L 53B Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10561075 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3220200030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5715.00 SEK
    5617.53 SEK / Paket med 280
    Save 97.47 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Paketera och skicka flytande medier, buffertar och sera med dessa fyrkantiga, tunga, hållbara flaskor som erbjuder utmärkta gasbarriäregenskaper.
Paketera och skicka flytande media, buffertar och sera med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG fyrkantiga mediaflaskor med förslutning. Tungväggiga, hållbara flaskor erbjuder utmärkta gasbarriäregenskaper och är speciellt utformade för att lagra media och sera.
  • Tungväggig och hållbar
  • Splittringsbeständig
  • Ger utmärkta gasbarriäregenskaper
  • I krympplastbrickor
  • Gjuten i examen
  • Klara flaskor för enkel identifiering av innehållet
  • Icke steril
  • Läcksäker†
Anmärkning:
†Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Klart
Beskrivning 30mL, 20-415 stängning, bricka pack
Diameter (engelska) 1,5 tum
Diameter (engelska) Innerhals 0,55 tum.
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
För användning med (applikation) Lagring av media och sera
Material PETG
nr per ärende 280
Antal per förpackning 40
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, FDA-överensstämmelse 21 CFR
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 64 mm
Produkttyp Medieflaska
Höjd (engelska) 2,5 tum
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek 20-415 mm
Diameter (metrisk) 38 mm