Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PETG-medieflaskor med förslutning: Sterila, krympförpackade brickor
Description
Eliminera kostsamma tvätt-, depyrogenerings- och autoklaveringssteg med certifierad steril Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PETG-medieflaskor med förslutning, idealiska för långvarig förvaring av pH-känsliga vätskor som odlingsmedia.
- Stöds av omfattande valideringsdokumentation
- Tillverkad av slitstark, brottsäker polyetentereftalatsampolyester, glykolmodifierad (PETG) 2 /O 2
- Gjuten i graderingar och halsring för användning med manipuleringssäkra krympärmar
- Icke-pyrogena och icke-cytotoxiska
- Transparens och minskad permeabilitet för CO 2 och O 2
- Flaskan och förslutningsmaterialet är fritt från Animal Derived Component (ADC).
- Läcksäker†
Notera:
2L storlek har ingjutna handtag.
† Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. B) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | 125mL, 38-430 stängning, bricka pack |
| Diameter (engelska) | 2,13 tum. |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,1 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 28 mm |
| För användning med (applikation) | Långvarig förvaring |
| Material | PETG |
| nr per ärende | 96 |
| Antal per förpackning | 24 |
| Show More |