Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PETG-medieflaskor med förslutning: Sterila, krympförpackade brickor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10223003
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 L
125 mL
2000 mL
250 mL
30 mL
500 Utökad
500 mL
60 mL
Stängningsstorlek:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
53B
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 200
Paket med 24
Paket med 280
Paket med 40
Paket med 48
Paket med 60
Paket med 96
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10223003 30 mL 20-415 mm Paket med 280
10176932 60 mL 24-415 mm Paket med 200
10177172 125 mL 38-430 mm Paket med 96
10531845 250 mL 38-430 mm Paket med 60
10736923 500 mL 38-430 mm Paket med 40
10069012 2000 mL 53B Paket med 12
10350343 1 L 38-430 mm Paket med 24
10746923 500 Utökad 38-430 mm Paket med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10223003 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3420200030
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eliminera kostsamma tvätt-, depyrogenerings- och autoklaveringssteg med certifierade sterila mediaflaskor, idealiska för långvarig förvaring av pH-känsliga vätskor.
Eliminera kostsamma tvätt-, depyrogenerings- och autoklaveringssteg med certifierad steril Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PETG-medieflaskor med förslutning, idealiska för långvarig förvaring av pH-känsliga vätskor som odlingsmedia.
Funktioner
  • Stöds av omfattande valideringsdokumentation
  • Tillverkad av slitstark, brottsäker polyetentereftalatsampolyester, glykolmodifierad (PETG) 2 /O 2
  • Gjuten i graderingar och halsring för användning med manipuleringssäkra krympärmar
  • Icke-pyrogena och icke-cytotoxiska
  • Transparens och minskad permeabilitet för CO 2 och O 2
  • Flaskan och förslutningsmaterialet är fritt från Animal Derived Component (ADC).
  • Läcksäker†
Notera:
2L storlek har ingjutna handtag.
† Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. B) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Klart
Beskrivning 30mL, 20-415 stängning, bricka pack
Diameter (engelska) 1,49 tum
Diameter (engelska) Innerhals 0,55 tum.
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
För användning med (applikation) Långvarig förvaring
Material PETG
nr per ärende 280
Antal per förpackning 40
Sterilitet Sterila
Halsfinish 20 mm
Certifikat och efterlevnad Flaskor och förslutningar är certifierade strålsteriliserade (SAL 10 -6 ), icke-pyrogena och icke-cytotoxiska och överensstämmer med USP Klass VI riktlinjer.
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
Form Fyrkantig
Lämplig för ändamålet Sterila
Höjd (metrisk) 64 mm
Produkttyp Medieflaska
Höjd (engelska) 2,5 tum
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek 20-415 mm
Diameter (metrisk) 38 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras