Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PETG-medieflaskor med förslutning: Sterila, krympförpackade brickor
BIOPHARMA
Product Code. 10736923
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
1 L
125 mL
2000 mL
250 mL
30 mL
500 Utökad
500 mL
60 mL
Stängningsstorlek:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
53B
Unit Size:
Paket med 12
Paket med 200
Paket med 24
Paket med 280
Paket med 40
Paket med 48
Paket med 60
Paket med 96
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Unit Size
10736923 500 mL 38-430 mm Paket med 40
10223003 30 mL 20-415 mm Paket med 280
10176932 60 mL 24-415 mm Paket med 200
10177172 125 mL 38-430 mm Paket med 96
10531845 250 mL 38-430 mm Paket med 60
10069012 2000 mL 53B Paket med 12
10350343 1 L 38-430 mm Paket med 24
10746923 500 Utökad 38-430 mm Paket med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 10736923 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 3420200500
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
View all promotions
I lager
Eliminera kostsamma tvätt-, depyrogenerings- och autoklaveringssteg med certifierade sterila mediaflaskor, idealiska för långvarig förvaring av pH-känsliga vätskor.
Eliminera kostsamma tvätt-, depyrogenerings- och autoklaveringssteg med certifierad steril Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PETG-medieflaskor med förslutning, idealiska för långvarig förvaring av pH-känsliga vätskor som odlingsmedia.
Funktioner
  • Stöds av omfattande valideringsdokumentation
  • Tillverkad av slitstark, brottsäker polyetentereftalatsampolyester, glykolmodifierad (PETG) 2 /O 2
  • Gjuten i graderingar och halsring för användning med manipuleringssäkra krympärmar
  • Icke-pyrogena och icke-cytotoxiska
  • Transparens och minskad permeabilitet för CO 2 och O 2
  • Flaskan och förslutningsmaterialet är fritt från Animal Derived Component (ADC).
  • Läcksäker†
Notera:
2L storlek har ingjutna handtag.
† Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. B) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Klart
Beskrivning 500mL, 38-430 stängning, bricka pack
Diameter (engelska) 2,9 tum.
Diameter (engelska) Innerhals 1,1 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
För användning med (applikation) Långvarig förvaring
Material PETG
nr per ärende 40
Antal per förpackning 20
Sterilitet Sterila
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
Lämplig för ändamålet Sterila
Höjd (metrisk) 177 mm
Höjd (engelska) 6,97 tum.
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek 38-430 mm
Diameter (metrisk) 74 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 16,9 oz.
Form Fyrkantig
Certifikat och efterlevnad Flaskor och förslutningar är certifierade strålsteriliserade (SAL 10 -6 ), icke-pyrogena och icke-cytotoxiska och överensstämmer med USP Klass VI riktlinjer.
Produkttyp Medieflaska