Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PETG mediaflaskor med förslutning
Produktkod. 11734414
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 96
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11734414 500 mL Paket med 24
10037950 30 mL Paket med 96
10444481 60 mL Paket med 96
10484481 125 mL Paket med 48
10028010 250 mL Paket med 48
11744414 1 L Paket med 24
13138643 2000 mL Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11734414 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20190500
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Eliminera kostsamma tvätt-, depyrogenerings- och autoklaveringssteg med certifierade sterila och icke-pyrogena Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PETG förvaringsflaskor med förslutning, idealiska för förvaring och provtagning av aktiva farmaceutiska ingredienser och bulkintermediärer.
Eliminera kostsamma tvätt-, depyrogenerings- och autoklaveringssteg med certifierade sterila och icke-pyrogena Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PETG förvaringsflaskor med förslutning. Idealisk för förvaring och provtagning av aktiva farmaceutiska ingredienser och bulkintermediärer, och även väl lämpad för beredning och inneslutning av buffertar, kulturer eller långvarig lagring av pH-känsliga vätskor såsom odlingsmedier.
Funktioner
  • Tillverkad av hållbara, brytsäkra polyetentereftalatkopolyester, glykolmodifierad (PETG)
  • Lämplig för fryst förvaring ner till -40 °C
  • Krympband runt stängningen och halsen för manipulationssäker försegling
  • Läckagesäkra flaskor och HDPE-kapslingar tillhandahålls
  • Steril och icke-pyrogen
  • Finns i lågpartikelformat
  • Stödd av omfattande valideringsdokumentation
Beställningsinformation:
  • Packat i krympplastade brickor
Anmärkning:
  • 2 L-storlek har inbyggda handtag
Garanti:
  • 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,9 tum
Diameter (engelska) Innerhals 1,10 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Förvaring
Material PETG
nr per ärende 24/Cs.
Antal per förpackning 12/Pk.
Sterilitet Sterila
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till 70 °C
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 177 mm
Höjd (engelska) 6,97 tum
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek 38-430 mm
Diameter (metrisk) 74 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Arbetsflödessteg Förberedelse och lagring av media/buffert uppströmsmedia. Lagring av processlösningar uppströms. Validering uppströms
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Form Fyrkantig
Certifikat och efterlevnad Flaskor och förslutningar är certifierade strålsteriliserade (SAL 10 -6 ), icke-pyrogena och icke-cytotoxiska och överensstämmer med USP Klass VI riktlinjer.
Disponibel Single-use
Produkttyp Medieflaska
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.