Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PETG-medieflaskor med septumförslutning: Sterila, krympförpackade brickor
Beskrivning
Thermo Scientific™ Nalgene Square PETG-medieflaskor är hållbara, brytsäkra och har en septumförslutning för aseptisk sprutdispensering eller tillägg av kosttillskott.
- HDPE-förslutning med silikon/PTFE-septum ger en PTFE-vätskekontaktyta som är inert och nonstick för att säkerställa vätskeintegriteten.
- Läcksäker† , genomskinliga mediaflaskor
- Fyrkantig design sparar värdefullt hyllutrymme
- Flaskor och förslutningar är sterila till 10 -6 sterilitetssäkringsnivå
Beställningsinformation:
Förpackad i krympförpackade brickor i kartonger med dubbla polypåsar för renrumstillämpningar.
Rekommenderas för:
Idealisk för förpackning av biologiska och diagnostiska reagenser som kräver aseptisk dispensering eller tillsats av tillskott med spruta.
Anmärkning:
†Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Färg | Genomskinlig |
| Beskrivning | Med septumstängning |
| Diameter (engelska) | 2,13 tum. |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,1 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 28 mm |
| Material | PETG |
| nr per ärende | 96 |
| Antal per förpackning | 24 |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |