Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PETG-medieflaskor med septumförslutning: Sterila, krympförpackade brickor
BIOPHARMA
Produktkod. 10445893
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 L
125 mL
500 Utökad
500 mL
60 mL
Stängningsstorlek:
24 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 24
Paket med 40
Paket med 48
Paket med 96
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10445893 500 mL 38-430 mm Paket med 40
10159742 60 mL 24 mm Paket med 200
10029492 125 mL 38-430 mm Paket med 96
10767263 1 L 38-430 mm Paket med 24
10591455 500 Utökad 38-430 mm Paket med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10445893 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3420230500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förpacka biologiska och diagnostiska reagenser som kräver aseptisk dispensering eller tillsats av kosttillskott med spruta i dessa hållbara, brottsäkra mediaflaskor.
Thermo Scientific™ Nalgene Square PETG-medieflaskor är hållbara, brytsäkra och har en septumförslutning för aseptisk sprutdispensering eller tillägg av kosttillskott.
Funktioner
  • HDPE-förslutning med silikon/PTFE-septum ger en PTFE-vätskekontaktyta som är inert och nonstick för att säkerställa vätskeintegriteten.
    • Läcksäker† , genomskinliga mediaflaskor
    • Fyrkantig design sparar värdefullt hyllutrymme
    • Flaskor och förslutningar är sterila till 10 -6 sterilitetssäkringsnivå
    Beställningsinformation:
    Förpackad i krympförpackade brickor i kartonger med dubbla polypåsar för renrumstillämpningar.
    Rekommenderas för:
    Idealisk för förpackning av biologiska och diagnostiska reagenser som kräver aseptisk dispensering eller tillsats av tillskott med spruta.
    Anmärkning:
    †Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16,9 oz.
Färg Genomskinlig
Beskrivning Med septumstängning
Diameter (engelska) 2,9 tum.
Diameter (engelska) Innerhals 1,1 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Material PETG
nr per ärende 40
Antal per förpackning 20
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad Möta USP Klass IV standarder. Icke-cytotoxisk.
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Form Fyrkantig
Lämplig för ändamålet Sterila
Höjd (metrisk) 177 mm
Produkttyp Medieflaska
Höjd (engelska) 6,97 tum.
Stängningsstorlek 38-430 mm
Diameter (metrisk) 74 mm