Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga polykarbonatflaskor med förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10291751
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
38-430 mm
53B
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10291751
Brand: Thermo Scientific™ 20150060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara vattenhaltiga lösningar i dessa hållbara, autoklaverbara, fyrkantiga polykarbonatflaskor. Även idealisk för korttidslagring av media.
Förvara vattenhaltiga lösningar i dessa hållbara, autoklaverbara Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga polykarbonatflaskor med förslutning. Med en lätthanterlig fyrkantig design är dessa flaskor också idealiska för korttidsförvaring av media. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för tillförlitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
Funktioner
  • Fyrkantiga sidor tillåter bra användning av utrymmet i frysen till -135 C (-°275 °F)
  • Utmärkt tydlighet hjälper till att enkelt identifiera innehållsnivåer
  • 2L storlek har ingjutna handtag för att hjälpa till att lyfta och hälla innehåll
  • Gjuten i graderingar för enkel dispensering
  • Autoklaverbar/Transparent/Läcksäker† /Examinerad
Innehåller:
Läcksäker† skruvlock av polypropen
Anmärkning:
Ta bort locket eller lossa gängorna helt innan autoklavering. Upprepad autoklavering förkortar flaskans livslängd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Fyrkantig flaska med smal mun
Diameter (metrisk) Innerhals 18 mm
Inkluderar Läckagesäkra skruvförslutningar av polypropen
Material Polykarbonat
nr per ärende 96
Antal per förpackning 12
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Examen Ja
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI; FDA - 21 CFR
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 83 mm
Produkttyp Fyrkantig flaska med smal mun
Bredd (engelska) 1.58 in.
Höjd (engelska) 3,25 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 24 mm
Diameter (metrisk) 41 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Show More Show Less
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.