Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga polykarbonatflaskor med förslutning
Produktkod. 10464851
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
38-430 mm
53B
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Paket med 6
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10464851 2 L 53B Varje
10692571 30 mL 20 mm Paket med 12
10291751 60 mL 24 mm Paket med 12
10454851 125 mL 38-430 mm -
10577721 250 mL 38-430 mm Paket med 6
10672761 500 mL 38-430 mm Paket med 4
10508111 1 L 38-430 mm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10464851 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20152000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    396.00 SEK
    332.89 SEK / Paket med 1
    Save 63.11 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara vattenhaltiga lösningar i dessa hållbara, autoklaverbara, fyrkantiga polykarbonatflaskor. Även idealisk för korttidslagring av media.
Förvara vattenhaltiga lösningar i dessa hållbara, autoklaverbara Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga polykarbonatflaskor med förslutning. Med en lätthanterlig fyrkantig design är dessa flaskor också idealiska för korttidsförvaring av media. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för tillförlitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
Funktioner
  • Fyrkantiga sidor tillåter bra användning av utrymmet i frysen till -135 C (-°275 °F)
  • Utmärkt tydlighet hjälper till att enkelt identifiera innehållsnivåer
  • 2L storlek har ingjutna handtag för att hjälpa till att lyfta och hälla innehåll
  • Gjuten i graderingar för enkel dispensering
  • Autoklaverbar/Transparent/Läcksäker† /Examinerad
Innehåller:
Läcksäker† skruvlock av polypropen
Anmärkning:
Ta bort locket eller lossa gängorna helt innan autoklavering. Upprepad autoklavering förkortar flaskans livslängd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 64 oz., 2000 ml
Kapacitet (metrisk) 2 L
Färg Genomskinligt
Beskrivning Fyrkantig flaska med smal mun
Diameter (metrisk) Innerhals 39 mm
Inkluderar Läckagesäkra skruvförslutningar av polypropen
Material Polykarbonat
nr per ärende 6
Antal per förpackning 1
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Examen Ja
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 271 mm
Bredd (engelska) 4,57 tum.
Höjd (engelska) 10,65 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 53B
Diameter (metrisk) 116 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 64 oz.
Form Fyrkantig
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI; FDA - 21 CFR
Produkttyp Fyrkantig flaska med smal mun
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.