Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga polykarbonat-graderade flaskor utan förslutning: Brickförpackning
Beskrivning
Välja Thermo Scientific™ Nalgene Square Polycarbonate Graduated Bottles för lagring av vattenlösningar och korttidsförvaring av media. Dessa flaskor är hållbara, autoklaverbara och har en lätthanterlig fyrkantig design.
- Genomskinlig
- Lätthanterlig fyrkantig design
- Autoklaveringsbar
- Tuff, hållbar även vid låga temperaturer
- Med ingjutna graderingar och droppsäker hals
Beställningsinformation:
Bricka packad utan förslutningar; beställ förslutningar separat (Serie 362150).
Anmärkning:
Ta bort locket eller lossa gängorna helt innan autoklavering. Autoklaven är tom. Upprepad autoklavering förkortar flaskans livslängd.
Flaskor visas med färgade förslutningar som finns tillgängliga separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Graderad fyrkantig flaska |
| Diameter (engelska) | 2,1 tum |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,1 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 28 mm |
| Material | Polykarbonat |
| nr per ärende | 96 |
| Antal per förpackning | 24 |
| Visa mer |