Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga HDPE-flaskor med bred mun och förslutning
Produktkod. 10524051
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 mL
175 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10524051 250 mL 43 mm Paket med 12
10145660 60 mL 28 mm Paket med 12
10379630 175 mL 38 mm Paket med 12
10400011 500 mL 53 mm Paket med 12
15587995 500 mL 53 mm -
10248280 1 L 63 mm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10524051 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21140008
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Fyll enkelt dessa fyrkantiga HDPE-flaskor med bred mun som erbjuder utmärkt kemisk resistens, vilket gör dem lämpliga för en mängd olika användningsområden.
Fyll enkelt Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga HDPE-flaskor med bred mun. HDPE uppvisar utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer, vilket gör dessa flaskor lämpliga för en mängd olika användningsområden. Bra för frysförvaring till -100 °C (-148 °F). Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
  • Utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer gör dessa till utmärkta behållare för att skydda dina värdefulla prover
  • Den rektangulära formen gör det enkelt att få plats i frysen för förvaring upp till -100 °C (-148 °F)
  • Linerfria proppropenskruvstängningar ger det ultimata läckageskyddet† utan användning av en liner som kan skrynkla, orsaka läckage eller kontaminera dina reagenser
  • Läckagesäker†
Innehåller:
Polypropenskruvlock
Återvinningsinformation: Nalgene återanvändbara HDPE-flaskor är designade för att hålla i många år under typiska laboratorieförhållanden. Men som med alla hållbara produkter måste de så småningom tas ur bruk och bytas ut.   Nalgene HDPE-flaskor och deras förpackningar är lätt återvinningsbara.   Vänligen återvinn de korrugerade kartonger och LDPE påsar där dina Nalgene flaskor är förpackade. Och vid produktens slutgiltighet, tvätta och återvinn dina Nalgene HDPE-flaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Genomskinligt
Beskrivning Fyrkantig flaska med bred mun
Diameter (engelska) 2,4 tum
Diameter (engelska) Innerhals 1,3 tum.
Diameter (metrisk) Innerhals 33 mm
Material HDPE
nr per ärende 72
Antal per förpackning 12
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
ACT-etikett Ja
Höjd (metrisk) 116 mm
Bredd (engelska) 2,4 tum
Höjd (engelska) 4,5 tum.
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 43 mm
Diameter (metrisk) 61 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Form Fyrkantig
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI; FDA - 21 CFR
Produkttyp Fyrkantig flaska med bred mun
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.