Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga HDPE-flaskor med bred mun och förslutning
Beschreibung
Fyll enkelt Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga HDPE-flaskor med bred mun. HDPE uppvisar utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer, vilket gör dessa flaskor lämpliga för en mängd olika användningsområden. Bra för frysförvaring till -100 °C (-148 °F). Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
- Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make these excellent containers to protect your valuable samples
- Rectangular shape makes it easy to fit in freezer for storage up to -100°C (-148°F)
- Linerless polypropylene screw closures provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks, or contaminate your reagents
- Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw caps
Recycling Information: Nalgene reusable HDPE bottles are designed to last many years under typical laboratory conditions. Yet, as with all durable products, they need to be retired and replaced eventually. Nalgene HDPE bottles and their packaging are readily recyclable. Please recycle the corrugate cartons and LDPE bags in which your Nalgene bottles products are packaged. And at end of product life, please wash and recycle your Nalgene HDPE bottles.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Fyrkantig flaska med bred mun |
| Diameter (engelska) | 2,9 tum. |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,7 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 43 mm |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 48 |
| Antal per förpackning | 12 |
| Mehr anzeigen |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.