Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga HDPE-flaskor med bred mun och förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521977
Kapacitet (metrisk):
60 mL
175 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 10145660
Brand: Thermo Scientific™ 21140002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyll enkelt dessa fyrkantiga HDPE-flaskor med bred mun som erbjuder utmärkt kemisk resistens, vilket gör dem lämpliga för en mängd olika användningsområden.
Fyll enkelt Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga HDPE-flaskor med bred mun. HDPE uppvisar utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer, vilket gör dessa flaskor lämpliga för en mängd olika användningsområden. Bra för frysförvaring till -100 °C (-148 °F). Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make these excellent containers to protect your valuable samples
  • Rectangular shape makes it easy to fit in freezer for storage up to -100°C (-148°F)
  • Linerless polypropylene screw closures provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks, or contaminate your reagents
  • Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw caps
Recycling Information: Nalgene reusable HDPE bottles are designed to last many years under typical laboratory conditions. Yet, as with all durable products, they need to be retired and replaced eventually. Nalgene HDPE bottles and their packaging are readily recyclable. Please recycle the corrugate cartons and LDPE bags in which your Nalgene bottles products are packaged. And at end of product life, please wash and recycle your Nalgene HDPE bottles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Fyrkantig flaska med bred mun
Diameter (engelska) 1,4 tum
Diameter (engelska) Innerhals 0,8 tum.
Diameter (metrisk) Innerhals 21 mm
Material HDPE
nr per ärende 72
Antal per förpackning 12
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI; FDA - 21 CFR
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Fyrkantig
ACT-etikett Ja
Höjd (metrisk) 83 mm
Produkttyp Fyrkantig flaska med bred mun
Bredd (engelska) 1,41 tum.
Höjd (engelska) 3,3 tum.
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28 mm
Diameter (metrisk) 36 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.