Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga HDPE-flaskor med bred mun med förslutning: Bulk Pack
Beskrivning
Fyll enkelt och häll med Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga HDPE-flaskor med bred mun och förslutning. Dessa genomskinliga flaskor har hållbara, enhetliga väggar som är motståndskraftiga mot splittring eller punktering, och ger synliga vätskenivåer och kommer i en platsbesparande fyrkantig design.
- Bred mun för enkel fyllning och hällning Kemikalie- och brottbeständig
- Läcksäker† , foderlösa polypropenlock
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är förpackade i separata polypåsar i samma kartong.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Kapacitet (engelska) | 32 oz. |
| Färg | Naturlig |
| Beskrivning | Fyrkantig flaska med bred mun |
| Diameter (engelska) Innerhals | 2 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 53 mm |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 50 |
| Antal per förpackning | 50 |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.