Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga HDPE-flaskor med bred mun med förslutning: Bulk Pack
BIOPHARMA
Produktkod. 15568329
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 mL
175 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
15568329 175 mL 38 mm Paket med 250
10019112 60 mL 28 mm Paket med 1000
10324723 250 mL 43 mm Paket med 250
10503385 500 mL 53 mm Paket med 125
10661864 1 L 63 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15568329 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3121140006
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-02-2027
Fyll och häll enkelt med fyrkantiga flaskor med bred mun, med enhetliga väggar som är resistenta mot splittring eller punktering.
Fyll enkelt och häll med Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga HDPE-flaskor med bred mun och förslutning. Dessa genomskinliga flaskor har hållbara, enhetliga väggar som är motståndskraftiga mot splittring eller punktering, och ger synliga vätskenivåer och kommer i en platsbesparande fyrkantig design.
Funktioner
  • Bred mun för enkel fyllning och hällning
  • Kemikalie- och brottbeständig
  • Läcksäker† , foderlösa polypropenlock
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är förpackade i separata polypåsar i samma kartong.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 5,9 oz., 175 ml
Kapacitet (metrisk) 175 mL
Färg Naturlig
Beskrivning Fyrkantig flaska med bred mun
Diameter (engelska) Innerhals 1,1 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Material HDPE
nr per ärende 250
Antal per förpackning 250
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 106 mm
Bredd (engelska) 2,05 tum.
Höjd (engelska) 4,2 tum.
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38 mm
Diameter (metrisk) 51 mm kvadrat
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Kapacitet (engelska) 5,9 oz.
Form Fyrkantig
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Produkttyp Fyrkantig flaska med bred mun
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.