Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square Wide-Mouth Large PPCO Bottle with Closure: Autoclavable
Produktkod. 10516361
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10516361 4 L Varje
1 options
Produktkod. 10516361 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21220010
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Autoclave and store contaminated slides and other small lab equipment with the Thermo Scientific™ Nalgene™ Square Wide-Mouth Large PPCO Bottle with Closure.
Autoclave and store contaminated slides and other small lab equipment with the Thermo Scientific™ Nalgene™ Square Wide-Mouth Large PPCO Bottle with Closure. This polypropylene copolymer bottle is excellent for collecting, storing and transporting dry chemicals and environmental samples. Space saving design features molded-in handgrips for greater convenience and safety when pouring.
Features:
  • Polypropylene screw closures included
  • Wide mouth makes it excellent for collecting, storing and transporting dry chemicals and environmental samples
  • Bottle is not liquid leakproof†
  • Manufactured from non-toxic materials
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
Recycling Information:
Nalgene reusable polypropylene(PP) and polypropylene copolymer (PPCO) bottles are designed to last many years under typical laboratory conditions. Yet, as with all durable products, they need to be retired and replaced eventually.  These bottles and their packaging are recyclable in many communities. Please recycle the corrugate cartons and LDPE bags in which your Nalgene bottles products are packaged. And at end of product life, please wash and recycle your Nalgene PP and PPCO bottles if services are available in your community.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4 L
Färg Genomskinligt
Beskrivning Large Wide-Mouth Square Bottle
Diameter (engelska) 5,6 tum.
Diameter (engelska) Innerhals 3.5 in.
Diameter (metrisk) Innerhals 89 mm
Material PPCO
nr per ärende 6
Antal per förpackning 1
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 282 mm
Bredd (engelska) 5.66 in.
Höjd (engelska) 11,1 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 100 mm
Diameter (metrisk) 142 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 1 gal.
Form Fyrkantig
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI; FDA - 21 CFR
Produkttyp Wide Mouth Bottle (Large)
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.