Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square Wide-Mouth PPCO Bottles with Closure: Bulk Pack, Autoclavable
BIOPHARMA
Produktkod. 10088912
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Stängningsstorlek:
43 mm
53 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10088912 250 mL 43 mm Paket med 250
10202673 500 mL 53 mm Paket med 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10088912 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3121100008
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Save valuable storage space with these easy-to-grip, square, wide-mouth PPCO bottles, which feature durable, uniform walls resistant to splitting or puncturing.
Save valuable storage space with the easy-to-grip Thermo Scientific™ Nalgene™ Square Wide-Mouth PPCO Bottles with Closure. These bottles feature durable, uniform walls resistant to splitting or puncturing.
  • Bred mun för enkel fyllning och hällning
  • Fyrkantig form sparar hyllutrymme
  • Hållbara, enhetliga väggar är motståndskraftiga mot sprickning eller punktering
  • Läcksäker† , foderlösa polypropenlock
  • Autoklaveringsbar
Beställningsinformation:
Bulk packad i fodral; förslutningar ingår men inte monterade. †Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Fyrkantig flaska med bred mun
Diameter (engelska) 2,4 tum
Diameter (engelska) Innerhals 1,3 tum.
Diameter (metrisk) Innerhals 33 mm
Material PPCO
nr per ärende 250
Antal per förpackning 250
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturlig
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 116 mm
Produkttyp Fyrkantig flaska med bred mun
Bredd (engelska) 2,44 tum.
Höjd (engelska) 4,56 tum.
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 43 mm
Diameter (metrisk) 61 mm kvadrat
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.