Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PPCO-flaskor med bred mun och förslutning
Beskrivning
Spara värdefullt labbutrymme med den fyrkantiga designen av Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga polypropensampolymerflaskor med bred mun. Design med bred mun möjliggör enkel rengöring, provfyllning och hämtning. Tillverkad av endast högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
- Resistent mot syror, alkoholer och baser
- Kontaktklar flaska ger synlig vätskenivå
- Fyrkantig design ger ett stort område för märkning
- Foderlösa polypropenförslutningar ger det ultimata inom läckagesäkra† skydd utan användning av en liner som kan skrynklas, orsaka läckor eller kontaminera dina reagenser
- Autoklaveringsbar
Anmärkning:
Lossa gängorna helt eller ta bort locket innan autoklavering.
Specifica
Specifica
| Kapacitet | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16 oz. |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Fyrkantig flaska med bred mun |
| Diameter (engelska) | 2,9 tum. |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,7 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 43 mm |
| Material | PPCO |
| nr per ärende | 48 |
| Vedi altri risultati |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.