Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PPCO-flaskor med bred mun och förslutning
Produktkod. 10542111
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 mL
175 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10542111 1 L 63 mm Paket med 6
10458802 60 mL 28 mm Paket med 12
10166560 175 mL 38 mm Paket med 12
10204501 250 mL 43 mm Paket med 12
10054180 500 mL 53 mm Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10542111 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21100032
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förenkla rengöring, provfyllning och hämtning med dessa utrymmeseffektiva PPCO-flaskor med bred mun, som är kontaktfria, autoklaverbara och resistenta mot de flesta syror, alkoholer och baser.
Spara värdefullt labbutrymme med den fyrkantiga designen av Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga polypropensampolymerflaskor med bred mun. Design med bred mun möjliggör enkel rengöring, provfyllning och hämtning. Tillverkad av endast högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
Funktioner
  • Resistent mot syror, alkoholer och baser
  • Kontaktklar flaska ger synlig vätskenivå
  • Fyrkantig design ger ett stort område för märkning
  • Foderlösa polypropenförslutningar ger det ultimata inom läckagesäkra† skydd utan användning av en liner som kan skrynklas, orsaka läckor eller kontaminera dina reagenser
  • Autoklaveringsbar
Anmärkning:
Lossa gängorna helt eller ta bort locket innan autoklavering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1 L
Färg Genomskinligt
Beskrivning Fyrkantig flaska med bred mun
Diameter (engelska) 3,7 tum
Diameter (engelska) Innerhals 2 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 53 mm
Material PPCO
nr per ärende 24
Antal per förpackning 6
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 181 mm
Bredd (engelska) 3,72 tum.
Höjd (engelska) 7,1 tum
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 63 mm
Diameter (metrisk) 95 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Form Fyrkantig
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI; FDA - 21 CFR
Produkttyp Fyrkantig flaska med bred mun
Show More Show Less
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.