Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PPCO-flaskor med bred mun och förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521979
Kapacitet (metrisk):
60 mL
175 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 10458802
Brand: Thermo Scientific™ 21100002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förenkla rengöring, provfyllning och hämtning med dessa utrymmeseffektiva PPCO-flaskor med bred mun, som är kontaktfria, autoklaverbara och resistenta mot de flesta syror, alkoholer och baser.
Spara värdefullt labbutrymme med den fyrkantiga designen av Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga polypropensampolymerflaskor med bred mun. Design med bred mun möjliggör enkel rengöring, provfyllning och hämtning. Tillverkad av endast högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
Funktioner
  • Resistent mot syror, alkoholer och baser
  • Kontaktklar flaska ger synlig vätskenivå
  • Fyrkantig design ger ett stort område för märkning
  • Foderlösa polypropenförslutningar ger det ultimata inom läckagesäkra† skydd utan användning av en liner som kan skrynklas, orsaka läckor eller kontaminera dina reagenser
  • Autoklaveringsbar
Anmärkning:
Lossa gängorna helt eller ta bort locket innan autoklavering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Fyrkantig flaska med bred mun
Diameter (engelska) 1,4 tum
Diameter (engelska) Innerhals 0,8 tum.
Diameter (metrisk) Innerhals 21 mm
Material PPCO
nr per ärende 72
Antal per förpackning 12
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI; FDA - 21 CFR
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 83 mm
Produkttyp Fyrkantig flaska med bred mun
Bredd (engelska) 1,45 tum.
Höjd (engelska) 3,3 tum.
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28 mm
Diameter (metrisk) 36 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.