Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugerflaskor gjorda med Teflon™ fluorpolymer, 250 ml
Produktkod. 10549681
Change view
Nominell kapacitet:
250 mL
Max. Tvinga:
4000 x g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Nominell kapacitet Max. Tvinga Förpackningsstorlek
10549681 250 mL 4000 x g Varje
1 options
Produktkod. 10549681 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 31270250
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Utför låghastighets-, lipid- och fenolextraktioner, matsmältningar och utfällningar med Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugerflaskor gjorda med Teflon™ fluorpolymer.
Utför låghastighets-, lipid- och fenolextraktioner, matsmältningar och utfällningar med Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugerflaskor gjorda med Teflon™ fluorpolymer. Den perfekta passformen med Thermo Scientific™ Fiberlite™ kolfiberrotorer, de är gjutna av genomskinlig FEP som står emot de flesta syror, baser och organiska lösningsmedel.
Funktioner
  • FEP ger utmärkt kemikalieresistens
  • Använd i temperaturer från -100° till +150 °C
  • För korrekt prestanda, måste fyllas till 100% av den totala kapaciteten
  • För extra täthet† garanti vid maximala hastigheter eller vid spinning av farliga material med PP-tätningslockenheter (DS3131-0038)
Krävs
När du snurrar 250 ml flaska i en Sorvall GSA-rotor, användning av Nalgene centrifugflaskadapter (DS3125-0250) krävs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Klart
Beskrivning Teflon FEP Flaska med Tefzel ETFE stängning
Material FEP
nr per ärende 6
Antal per förpackning 1
Nominell kapacitet 250 mL
Graderad Nej
Max. Tvinga 4000 x g
Höjd (metrisk) 126.5 mm
Stängningsmaterial Tefzel ETFE
Diameter (metrisk) 60.0 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Form Rund
Produkttyp Centrifugerflaska
Visa mer Visa mindre
Teflon™ är ett varumärke som tillhör The Chemours Company FC, LLC används under licens av Nalge Nunc International Corporation.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut.
Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.