Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Drop-dispensing flaska gjord med Teflon™ fluorpolymer, droppförslutning och lock tillverkad med Tefzel™
Beskrivning
Fördela starka syror/alkalier, reagens och lösningsmedel med Thermo Scientific™ Nalgene™ Drop-dispensing flaska gjord med Teflon™ fluorpolymer, droppförslutning och lock tillverkad med Tefzel™ , med utmärkt kemikaliebeständighet för att dispensera praktiskt taget alla kemikalier. Tjudrat piplock snäpper säkert på plats och kommer inte att lossna eller läcka när den stängda flaskan kläms. Användbar över ett brett temperaturområde -105 °C till +150 °C. Läcksäker† när den används med medföljande Nalgene stängs och autoklaverbar.
- Dispenserar endast en droppe i taget för pålitlig leverans
- Bekväm enhandsmanövrering frigör din andra hand
- Transparent så att du enkelt kan se vätskenivåer
- Inkluderar ETFE droppstängning och lock
Beställningsinformation:
En per förpackning; fall av fyra.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | Teflon FEP Drop-Dispensing-flaska med droppförslutning och lock |
| Material | FEP |
| nr per ärende | 4 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Smal |
| Höjd (metrisk) | 99.06 mm |
| Visa mer |
Teflon™ är ett varumärke som tillhör The Chemours Company FC, LLC används under licens av Nalge Nunc International Corporation.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut.
Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.