Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer Kolvar gjorda med Teflon™ fluorpolymer och förslutning gjord med Tefzel™
GREENER_CHOICE
Utför effektivt arbete med organiska lösningsmedel och koncentrerade oxidationsmedel med dessa kolvar, som är okrossbara och motstår praktiskt taget alla kemikalier.
1210.00 SEK - 1670.00 SEK
Specifikationer
Material FEP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Mun stil Smal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Pris Kvantitet och tillgänglighet  
10152491
GREENER_CHOICE
Visa dokument
Thermo Scientific™
4106-0125
125 mL 33 mm
1210.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 26-11-2025
Lägg i varukorgen
10454881
GREENER_CHOICE
Visa dokument
Thermo Scientific™
4106-0250
250 mL 38 mm
1670.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 09-02-2026
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
Utför effektivt organiskt lösningsmedel och koncentrerat oxidationsmedel arbete med Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer Kolvar gjorda med Teflon™ fluorpolymer och förslutning gjord med Tefzel™ , som är okrossbara, autoklaverbara, nästan transparenta och motstår praktiskt taget alla kemikalier. Kombinera den utmärkta kemiska resistensen hos FEP med bekvämligheten med en skruvförslutning. Dessa kolvar kan vara ett värdefullt inslag i laboratoriesäkerhetsprogram.
  • För spårmetallarbete, sterilisera kemiskt eller koka i koncentrerad salpetersyra
  • Tål temperaturer från -270° till +205 °C (-454° till +401 °F); stängning, från -100° till +150 °C (-148° till +302 °F) för ett brett utbud av krävande applikationer
  • Skruvförslutning förhindrar spill och kontaminering
  • Autoklaveringsbar
.
Specifikationer
Specifikationer
FEP
Återanvändbar
Smal
Vanlig
Autoklaveringsbar
Ja
Icke-steril
Skruva
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Teflon™ är ett varumärke som tillhör The Chemours Company FC, LLC används under licens av Nalge Nunc International Corporation.
Varning: Koppla ur gängorna helt eller ta bort förslutningen innan autoklavering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer Kolvar gjorda med Teflon™ fluorpolymer och förslutning gjord med Tefzel™