Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med låga partiklar/låg metaller gjorda av Teflon™ FEP med förslutning
Prova och lagra aktiva farmaceutiska ingredienser och bulk intermediärer optimalt med Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med låga partiklar/låg metaller gjorda av Teflon™ FEP med förslutning, certifierad att innehålla mindre än 20 partiklar per ml vid 0,3μ m och större.
Brand:  Thermo Scientific™ 381600-0008
6416.80 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "24087" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11329684
  • 8560.00 SEK / Paket med 4
Bara null kvar
I lager
Beskrivning
Prova och lagra aktiva farmaceutiska ingredienser och bulk intermediärer optimalt med Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med låga partiklar/låg metaller gjorda av Teflon™ FEP med förslutning, certifierad att innehålla mindre än 20 partiklar per ml vid 0,3μ m och större. Metaller certifierade till nivåer av mikrogram per liter (ppb). Utmärkt för att lagra kemikalier med hög renhet, denna produkt inkluderar ett kvalitetscertifikat som säkerställer att produkten har testats och accepterats i enlighet med specifikationerna.
Funktioner
  • Certifierad för partikel- och spårmetallnivåer
  • Linerless Tefzel™ ETFE-förslutningar ger det ultimata inom läckagesäkra† skydd utan användning av liner som kan skrynklas, orsaka läckor eller kontaminera dina reagenser
  • Uppvisar flexibilitet, slagtålighet och utmärkt synlighet av innehållet för en mängd olika användningsområden i labbet
  • Utmärkt kemisk beständighet för nästan vilken labbkemikalie som helst
  • Utmärkt för förvaring av kemikalier med hög renhet
  • Ej steril/autoklaverbar
  • Genomskinligt
Varje flaska är dubbelförpackad under klass 10 laminärt flödeshuvar i ett klass 100 renrum. Utmärkt för ICP-MS-reagens och standardförvaring. Produkten inkluderar ett kvalitetscertifikat som säkerställer att produkten har testats och accepterats i enlighet med specifikationerna.
Metaller certifierade till mikroliter (ppb) nivåer:< 0,20 Hg,< 0.5 Vara,< 1.0 As/Cd/Pb,< 2,0 Sb/Se,< 5,0 Ag/Co/Cr/Cu/Mn/Tl/V,< 10 Ba/Ni/Zn,< 50 mg,< 75 Al,< 100 Ca/Fe/K/Na
Garanti : 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Visa mer
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
3 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Katalognummer
PartinummerLP3208080 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum04/08/2023 Katalognummer381600-0008
PartinummerLP1238190 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum15/09/2021 Katalognummer381600-0008
PartinummerLP1112040 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum05/05/2021 Katalognummer381600-0008
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med låga partiklar/låg metaller gjorda av Teflon™ FEP med förslutning > 250 ml, 24 mm förslutning
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.